Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique à tige longue
Code produit 11799705 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +150°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11799705 -50°C à +150°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11799705
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Durable et sûr, sans mercure ni alcool. Les thermomètres numériques à tige longue Fisherbrand sont des thermomètres numériques robustes et polyvalents qui permettent de prendre la température du sol ou de mélanger les solutions avant de mesurer leur tempé
  • Précision : ± 1°C
  • Grand affichage lumineux de 0,2 po (6 mm)
  • Affiche des températures de point de fusion / congélation, la chaleur de fusion, les températures au-dessus de 110°C (230°F)
  • La sonde en acier inox est résistante aux acides, bases et solvants.
  • Deux plages de températures : -50° à +150°C (-58° à +302°F)
  • Longueur de la tige : 8 po (20,3 cm) ; diamètre : 3 mm
  • Longueur totale : 11 po (28 cm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,14 in
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires, gaz, échantillons, réactifs, bains-marie et semi-solides
Comprend Sonde en acier inoxydable, certificat Traceable, housse protectrice, pile
Longueur (impériale) de sonde 8 in
Longueur (métrique) 280mm
Longueur (métrique) de sonde 20cm
Matériau Plastique ABS
Résolution 0,1°C
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 11 in
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Oui
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 8 cm