Learn More
Fisherbrand™ Min./max. Thermomètre
Code produit 11892623 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11892623 -10°C à +200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11892623
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une alternative sûre aux thermomètres en verre.
  • Résistant à l’eau et aux chocs
  • La sonde en acier inox est résistante à la plupart des acides, bases et solvants
  • Le relevé est mis à jour toutes les secondes
  • Rappel de la mémoire des relevés de température les plus élevés et les plus faibles, sur une période de 5 heures
  • Pile à l’oxyde d’argent incluse
  • Vaste plage de températures
Spécification
Comprend Pile à l’oxyde d’argent
Longueur (métrique) 2.54 cm
Matériau Sonde en acier inox
Résolution 0,1 de -20 °C à +200 °C
Type de produit Thermomètre
Température max. (impériale) 392°F
Température max. (métrique) 200°C
Température (impériale) min. 14°F
Température min. (métrique) -10° C
Plage de températures (impériale) 14° à 392°F
Plage de températures (métrique) -10°C à +200°C
Calibrated Non
Précision ±1°
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 20.32 cm