Learn More
Fisherbrand™ Mini-chariot pliable
Code produit 11744406 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique ABS, acier chromé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11744406 Plastique ABS, acier chromé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11744406
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Trois cordons élastiques
Compact, le mini-chariot pliable Fisherbrand est fabriqué en ABS résistant aux chocs et acier chromé qui lui confèrent une bonne durabilité.
Compact, le mini-chariot pliable Fisherbrand est fabriqué en ABS résistant aux chocs et acier chromé qui lui confèrent une bonne durabilité.
  • Capacité de charge : 265 lb (120 kg)
  • Fabrication en ABS et acier chromé sur plateforme basse antidérapante
  • Inutile d’avoir recours à des chariots de levage
  • Les roues pivotantes facilitent les déplacements
  • Les protections en plastique sur les quatre côtés protègent les murs
  • Le manche à prise facile (34,5 po. de haut) garantit un maintien ferme
  • Se plient pour un rangement facile
Informations sur la commande
Poids : 15 lb (6,8 kg)
Spécification
Type Mini-chariot pliable
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Matériau Plastique ABS, acier chromé
À utiliser avec (application) Chariot à plateforme permettant de déplacer des produits chimiques, des bonbonnes, du papier pour ordinateur, des boîtes de rangement et du matériel scientifique ; pour des opérations de stockage
Hauteur (métrique) 34.5 po, poignée haute
Comprend Trois cordons élastiques, roues pivotantes pour faciliter les déplacements, protections en plastique sur les quatre côtés
Longueur (impériale) d’étagère 25.5 in
Longueur (métrique) d’étagère 64,7 cm
Poids (impériale) 20 lb
Poids (métrique) 9 kg
Largeur (impériale) 17.75 in
Largeur (métrique) 45 cm