Learn More
Fisherbrand™ Mini thermomètre IR Traceable™
Code produit 11789775 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Thermomètre, pile
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11789775 Thermomètre, pile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11789775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.30€
    55.92€ / 1 pièces
    Économisez 4.38€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Le thermomètre IR de poche capture les mesures de température de toute surface (liquide, solide et semi-solide) en moins d’une seconde
Le thermomètre IR de poche capture les mesures de température de toute surface (liquide, solide et semi-solide) en moins d’une seconde. Le mini thermomètre IR Fisher Scientific™ Traceable™ fournit des mesures de température non invasives et sans contact.
Offre une simplicité de fonctionnement. Allumez-le, pointez sur l’échantillon et prenez une mesure.
  • Affichage numérique de grande taille et facile à lire, 0,5 po (1,3 cm)
  • Microélectronique sophistiquée avancée de type NASA
  • Touches tactiles souples, support à ouverture rabattable, porte-clés
  • °C/°F commutable, maintien, lecture minimale uniquement / maximale uniquement, en mode continu
  • Alerte de batterie faible et batterie avec 40 heures de vie continues
  • Résolution : 0,1°
  • Précision : ±1°C entre 15,0° et 40,0°C et ±1,5°C en dehors de cette plage
  • Le champ de vision est 1:1 ; l’émissivité est fixée à 0,95
Informations sur la commande
Dimensions : 2,5 x 1,5 x 0,5in. (6,4 x 3,8 x 1,3cm); Poids : 1 oz. (28,34 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Préparation des aliments, sciences de la vie, utilisation sur le terrain, salles blanches et inspections rapides
Comprend Thermomètre, pile
Longueur (impériale) globale 2,5 in
Longueur (métrique) 64 mm
Longueur (métrique) globale 64 mm
Résolution 0,1°
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 0,028kg
Type de produit Mini thermomètre IR Traceable
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. - 7°F
Température min. (métrique) - 22°C
Plage de températures (impériale) -7°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -22°C à +110°C
Calibrated Oui
Type de batterie Lithium 3V
Précision ±1 entre 15°C et 40°C et ±1,5 en dehors de cette plage
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 37 mm