Learn More
Fisherbrand™ Mini-mélangeur à vortex
Code produit 15212985 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Fisherbrand Mini-E
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Alimentation électrique Conditionnement
15212985 Fisherbrand Mini-E 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15212985
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accepte des tubes et récipients de toutes les tailles.
Accepte des tubes et récipients de toutes les tailles. Le mini vortex Fisherbrand™ est un vortex extrêmement compact offrant un mouvement de mélange circulaire horizontal et orbital.
  • Mélangeur vortex extrêmement compact avec un mouvement de mélange orbital circulaire horizontal
  • Accepte des tubes et des récipients de toutes les tailles
Informations sur la commande
Remarque : Cet article présente une tension non standard spécifiquement destinée aux prises UE/Royaume-Uni ; Ne fonctionne pas avec les prises américaines. Assurez-vous de commander le bon produit. Veuillez contacter le service client pour obtenir de l’aide : 1-800-766-7000.
Garantie
2 ans
Spécification
Orbite 4,5 mm
Vitesse de rotation 2 800 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Ampérage 0,6 A
Capacité de tube 50 ml
Type de produit Mini-mélangeur à vortex
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en caoutchouc
Dimensions (L x l x H) 3,8 x 3,8 x 2,5 in (9,65 x 9,65 x 6,35 cm)
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6,35 cm
Longueur (impériale) 3,8 in
Longueur (métrique) 9,65 cm
Largeur (impériale) 3,8 in
Largeur (métrique) 9,65 cm
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Modèle Fisherbrand Mini-E
Type du moteur DC
Modes de fonctionnement Écran
Garantie et services 2 ans