Learn More
Fisherbrand™ Sondes pour fractionneur sonique modèles 50 et 120
Code produit 12911181 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,5 à 15 ml
10 à 50 ml
Diamètre (métrique):
2 mm
0,3 cm
0,63 cm
Amplitude:
120 μm maximum
180 μm maximum
200 μm maximum
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) Amplitude unitSize
12911181 0,5 à 15 ml 0,3 cm 180 μm maximum 1 pièce
12921181 0,2 à 5 ml 2 mm 200 μm maximum 1 pièce
12931181 10 à 50 ml 0,63 cm 120 μm maximum 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12911181
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Images (de gauche à droite) : 4423, 4422, 4435.
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les modèles de sonicateurs 50 et 120.
  • 1/8 po. Micropointe de sonde pour traiter des volumes de 0,5 à 15 ml
  • 5/64 po. Micropointe de sonde pour traiter des volumes de 0,2 à 5 ml
Spécification
Amplitude 180 μm maximum
Type de produit Sonde
Plage de volume (métrique) 0,5 à 15 ml
Diamètre (impériale) 0,125 po (1/8 po)
Diamètre (impériale) de la pointe 1 / 8 po
Diamètre (métrique) 0,3 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 3 mm
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 50 et 120
Quantité d’emballage 1 sonde