Learn More
Fisherbrand™ Sonde à pointe pour les modèles de sonicateur 505 et 705
Code produit 12921171 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
100 ml à 1 L
20 à 250 ml
50 à 500 ml
Diamètre (métrique) de la pointe:
13 mm
19 mm
25 mm
Comprend:
Pointe de rechange
Sonde
Sonde standard de 1/2 po
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) de la pointe Comprend Conditionnement
12921171 20 à 250 ml 13 mm Sonde standard de 1/2 po 1 pièce
12971161 50 à 500 ml 19 mm Pointe de rechange 1 pièce
12981161 50 à 500 ml 19 mm Sonde 1 pièce
12991161 100 ml à 1 L 25 mm Sonde 1 pièce
12901171 100 ml à 1 L 25 mm Pointe de rechange 1 pièce
12911171 20 à 250 ml 13 mm Sonde 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12921171
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Sonde standard de 1/2 in (cata. N° FC4220)
Microtips Ce sont des sondes fines à haute intensité conçues pour le traitement de petits volumes d'échantillons. Microtips visser dans l'extrémité filetée de la sonde standard de 1/2 in (4220).
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les sonicateurs 500 et 700 watts.
  • Sonde avec pointe remplaçable de 1 / 2 po pour le sonicateur modèle 505/705
  • Pour le traitement de volumes compris entre 20 et 250 ml
  • Ne pas utiliser avec des solvants organiques, des alcools ou des acides.
Spécification
Amplitude 120 μm maximum
Type de produit Sonde
Plage de volume (métrique) 20 à 250 ml
Diamètre (impériale) 0,5 po
Diamètre (impériale) de la pointe 0,5 po
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 13 mm
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 505/705
Comprend Sonde standard de 1/2 po
Type de pointe Pointe remplaçable