Learn More
Fisherbrand™ Sonde à pointe pour les modèles de sonicateur 505 et 705
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Amplitude | 30 μm maximum |
| Type de produit | Sonde |
| Plage de volume (métrique) | 100 ml à 1 L |
| Diamètre (impériale) | 1 in |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 1 po |
| Diamètre (métrique) | 2,54 cm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour les liquides à faible tension de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Sonicateur modèle 505/705 |
| Comprend | Sonde |
| Afficher plus |