Learn More
Fisherbrand™ Sonde de rechange pour thermomètre numérique Traceable™
Code produit 15223996 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Thermomètre numérique Traceable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15223996 Thermomètre numérique Traceable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15223996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    98.57€ / 1 pièces
    Économisez 17.43€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec le thermomètre numérique Traceable.
À utiliser avec le thermomètre numérique Traceable.
Spécification
Type de produit Sonde de rechange
À utiliser avec (équipement) Thermomètre numérique Traceable
Pour des performances optimales, les sondes doivent être étalonnées en tant que système avec l’appareil de mesure.