Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice solaire de bureau, 8 chiffres
Code produit 11863172 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Calculatrice de bureau - 12 chiffres
Calculatrice de bureau - 8 chiffres
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11863172 Calculatrice de bureau - 8 chiffres 1 pièce
11734416 Calculatrice de bureau - 12 chiffres 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11863172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    22.59€ / 1 pièces
    Économisez 13.71€
    37% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Panneaux solaires intégrés et instructions
Ce dispositif solaire offre une bonne lisibilité dans toutes les conditions d’éclairage.
Ce dispositif solaire offre une bonne lisibilité dans toutes les conditions d’éclairage
  • Effectue des calculs en chaîne
  • Touches surdimensionnées avec 8 chiffres, affichage LCD de 1,9 cm (0,75 po), incliné pour éliminer les reflets
  • Le boîtier en plastique ABS robuste est idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles en laboratoire
  • Les pieds protègent l’unité contre les déversements
  • Dimensions : 16,5 × 11,4 × 0,9 cm (6,5 × 4,5 × 0,18 po [L x l x H])
  • Poids : 0,113 kg (4 oz)
Spécification
Type de produit Calculatrice de bureau - 8 chiffres
Type d’affichage Numérique
Dimensions de l’écran 0,75 po
Clavier Très grandes touches
Modèle Affichage à 8 chiffres
Dimensions (L x l) 6,5 x 0,18 po
Hauteur (impériale) 0,18 in
Hauteur (métrique) 0,9 cm
Longueur (impériale) 6,5 in
Longueur (métrique) 16,5 cm
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 11,4 cm
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113,3 g
Alimentation électrique Pile, solaire
À utiliser avec (application) Idéale pour une utilisation dans des conditions difficiles en laboratoire
Comprend Panneau solaire intégré et instructions