Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice solaire à gros chiffres
Code produit 11794406 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Grand écran
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11794406 Grand écran 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11794406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.25€
    15.03€ / 1 pièces
    Économisez 16.22€
    51% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Mallette de transport facile à transporter.
Effectue toutes les opérations arithmétiques
  • Avec mémoire, pourcentage et virgule flottante
  • Très grandes touches et chiffres de 0,5 po (1,3 cm) de haut facilitant la lecture et la manipulation
  • Pas de piles ni de source d’alimentation indépendante
Informations sur la commande
Dimensions : 4,25 L x 2,37 W x 0,25 po de H (10,8 x 6,0 x 0,6 cm). Poids : 2 oz (57 g)
Spécification
Type de produit Calculatrice
Type d’affichage Grand écran
Principales fonctions Addition, soustraction, multiplication, division, pourcentage et virgule flottante
Clavier Très grandes touches
Dimensions (L x l) 4,25 x 2,37 po
Hauteur (impériale) 0.25 in
Hauteur (métrique) 0,6 cm
Longueur (impériale) 4.25 in
Longueur (métrique) 10,8 cm
Largeur (impériale) 2.37 in
Largeur (métrique) 6,0 cm
Poids (impériale) 2 oz
Poids (métrique) 56,6 g
Alimentation électrique Solaire
À utiliser avec (application) Toutes les opérations arithmétiques
Comprend Mallette de transport facile à transporter