Learn More
Fisherbrand™ Enceinte d’insonorisation pour sonicateur modèles 50 et 120
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
Cette enceinte d’insonorisation Fisher Scientific™ est conçue pour être utilisée avec les sonicateurs modèles 50 ou 120
- Enceinte d’insonorisation comprenant support et pince
- À utiliser avec le sonicateur modèle 50/120
- Deux ports se trouvent de chaque côté de l’enceinte pour la tubulure de liquide de refroidissement ou une sonde de surveillance de la température
- Les parois intérieures sont revêtues de mousse acoustique étanche
- La porte comporte une fenêtre pour permettre la surveillance visuelle des expériences
- Dimensions : 50,8 x 25,4 x 25,4cm (20 x 10 x 10 po)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Enceinte d’insonorisation |
| Dimensions (L x l x H) | 12 x 12 x 20 po |
| Hauteur (impériale) | 20 in |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la réduction du bruit |
| À utiliser avec (équipement) | Sonicateur modèle 50/120 |
| Comprend | Tige de soutien et système de montage du convertisseur internes |