Learn More
Fisherbrand™ Enceinte d’insonorisation pour les modèles de sonicateurs 505/705
Code produit 15351211 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
33 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15351211 33 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15351211
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Enceinte d’insonorisation pour le sonicateur modèle 505/705. Les sonicateurs sont des dispositifs extrêmement bruyants qui peuvent être source d’inconfort pour l’utilisateur et toute personne à proximité. Réduit le bruit d’environ 20 dBa et est conçue pour fonctionner avec tous les accessoires. En plus de réduire le bruit, l’enceinte d’insonorisation dispose d’une tige de support interne et d’un système de montage du convertisseur.
Cette enceinte d’insonorisation Fisher Scientific™ est conçue pour être utilisée avec le sonicateur 505 ou 705. Réduit considérablement le bruit des sonicateurs.
  • Enceinte d’insonorisation comprenant support et pince
  • À utiliser avec le sonicateur modèle 505/705
  • Deux ports se trouvent de chaque côté de l’enceinte pour la tubulure de liquide de refroidissement ou une sonde de surveillance de la température
  • Les parois intérieures sont revêtues de mousse acoustique étanche
  • La porte comporte une fenêtre pour permettre la surveillance visuelle des expériences
  • Dimensions : 13 x 13,5 x 30,5 po (P x L x H) (33 x 34,3 x 77,5 cm)
Spécification
Hauteur (impériale) 30,5 po
Hauteur (métrique) 77,5 cm
Longueur (impériale) 13 po
Longueur (métrique) 33 mm
Largeur (impériale) 13,5 po
Largeur (métrique) 34,3 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour la réduction du bruit
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 505 et 705
Comprend Tige de soutien et système de montage du convertisseur internes
Type de produit Enceinte d’insonorisation