Learn More
Fisherbrand™ Support pour modèle 505 et sonicateur 705
Code produit 12883563 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sonicateur modèle 505 et 705
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12883563 Sonicateur modèle 505 et 705 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12883563
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Support et pince pour convertisseur pour le sonicateur modèle 505/705. Cet accessoire supporte correctement l’ensemble convertisseur et sonde pendant la sonication.
Ce support Fisher Scientific™ est conçu pour être utilisé avec les sonicateurs modèle 505 et 705
  • Support de laboratoire avec pince pour convertisseur
  • À utiliser avec le sonicateur modèle 505/705
Spécification
Type de produit Support
Hauteur (impériale) 24 po
Hauteur (métrique) 61 cm
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 505 et 705
Comprend Tige de soutien de 0,5 po de diamètre et pince pour convertisseur