Learn More
Fisherbrand™ Porte-diapositives en carton à 1 emplacement
Code produit 12323107 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame
12323107 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12323107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.15€
    17.43€ / 25 pièces
    Économisez 7.72€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les supports coulissants en carton à 1 place peuvent contenir un support de 3 x 1 in Diapositive (75 x 25 mm).
  • Les encoches facilitent le retrait des lames
  • Chacun peut contenir 25 x 75 mm (1 x 3 in). et/ou des diapositives de format 26 x 76 mm
  • Jetable
Informations sur la commande
Emballé 25 par pack (emballage sous contrat) pour plus de commodité.
Spécification
Type Boîte d’expédition pour lames
Capacité de lame 1
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Marron
L’appareil peut contenir Lame de microscope
À utiliser avec (équipement) Lame de microscope
Hauteur (impériale) 0,19 po
Hauteur (métrique) 5 mm
Longueur (impériale) 3,74 in
Longueur (impériale) de lame 3 po
Longueur (métrique) 95 mm
Longueur (métrique) de lame 25 x 75 mm et/ou 26 x 76 mm
Matériau Carton
Quantité 25 Pk.
Stérilité Non-sterile
Largeur (impériale) 1,65 po
Largeur (impériale) de lame 1 po
Largeur (métrique) 42 mm
Largeur (métrique) de lame 25 x 75 mm et/ou 26 x 76 mm