Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre / thermomètres Traceable™, mesure le débit d’air, la température, l’humidité et le point de rosée
Code produit 11764196 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Mesure le débit d’air et la température
Mesure le débit d’air, la température, l’humidité et le point de rosée
Mesure le débit d’air, la température, l’humidité, le point de rosée et la pression barométrique
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11764196 Mesure le débit d’air, la température, l’humidité, le point de rosée et la pression barométrique 1 pièce
11744196 Mesure le débit d’air et la température 1 pièce
11754196 Mesure le débit d’air, la température, l’humidité et le point de rosée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11764196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    333.06€ / 1 pièces
    Économisez 23.94€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Quatre piles AAA
Conçus pour une utilisation intuitive et facile
Les anémomètres / thermomètres Traceable™ Fisher Scientific™ rappellent les mesures minimale / maximale par simple pression d’un bouton
  • Fonctionnement simple
  • Boîtier en plastique ABS robuste ; durable dans des conditions difficiles de laboratoire
  • Joint torique
  • Le clavier à membrane est étanche à la poussière et aux saletés
  • Le bouton HOLD bloque la lecture à l’écran
  • Écran LCD à contraste élevé avec des chiffres de 0,375 po
Spécifications : 
  • Volume Vitesse de l’air : 5910 pi/min.
  • Min. Vitesse de l’air : 80 pi/min.
  • Résolution de la vitesse de l’air : 1 pi/min (0,1 m/s)
  • Précision de la vitesse de l’air : ± 3 %, < 20 m/s ; ± 4 %, > 20 m/s
  • Volume RH : 95%
  • Min. RH : 10%
  • Résolution RH : 0,1% HR
  • Précision RH : ± 3%
  • Min. Point de rosée : - 13,5 F, - 25,3 C
  • Volume Point de rosée : 120,1 F, 48,9 C
  • Résolution de points de rosée : 0,1°F (0,1°C)
  • Dia. de la sonde : 1,5 in
  • Enregistrement des données : Non
  • Pression barométrique min. : 0,29 Hg
  • Pression barométrique max. : 32,48 Hg
  • Dimensions : 1,50 x 8,25 x 1,50 in (38,1 x 209,5 x 38,1mm)
  • Poids : 170,1g (6 oz)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par l’A2LA ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type Anémomètre à hélice
Précision ±0,8°°C
Matériau du coffret Plastique ABS
Type de gaz Air
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
À utiliser avec (application) Mesure le débit d’air, la température, l’humidité, le point de rosée et la pression barométrique
Longueur (impériale) 8,25 in
Longueur (métrique) 21 cm
Détails du bloc d’alimentation Quatre AAA
Température (impériale) 32° à 122°F
Température (métrique) 0°C à 50°C
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 170 g