Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse Traceable™ : 100 minutes
Code produit 11799795 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
11799795 99 min 59 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11799795
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support béquille, clip et face arrière aimantée ; pile AAA 2 ans
Un canal d’affichage sur une seule ligne
Inclut un canal d’affichage sur une seule ligne. Le minuteur de paillasse Fisher Scientific™ Traceable™ : 100 minutes est un système complet équipé d’un écran LCD lisible à 6 m (20 ft).
  • Rappel de mémoire
  • Durée de la minuterie : 99 minutes, 59 secondes
  • Résolution : 1 s
  • Précision : 0,01%
  • Affichage : LCD de 0,75 po de hauteur, lisible à 20 pi de distance
  • Alarme : 30 secondes, mise sous silence automatique ou manuelle
  • Dimensions : 1,3 × 6,4 × 6,4 cm (0,5 × 2,5 × 2,5 po) (L × l × H)
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité de l’instrument par rapport aux normes fournies par le National Institute of Standards and Technology (NIST). Étalonné par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Type de produit Minuteur portatif / de paillasse
Plage de durée 99 min 59 s
Alarms Audible
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 0,5 x 2,5 x 2,5 po (1,27 x 6,35 x 6,35 cm)
Longueur (impériale) 0,5 in
Longueur (métrique) 1,27 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6,35 cm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,75 po
Hauteur (métrique) 6,35 cm
Hauteur (métrique) de l’écran 1,91 cm
Poids (impériale) 0.13 lb.
Poids (métrique) 0.06 kg
Comprend Support béquille, clip et face arrière aimantée ; pile AAA 2 ans
À utiliser avec (application) Pour des tests répétitifs
Certifications/Conformité NIST