Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse Traceable™ : 20 heures
Code produit 11715873 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
20 heures à 1 min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
11715873 20 heures à 1 min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11715873
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Clip et face arrière aimantée, pile AAA 3 ans ; boîtier en plastique ABS
Sans horloge
Pour les applications de chronométrage à usage général, le minuteur de paillasse 20 heures Fisher Scientific™ Traceable™ présente un canal de chronométrage et un affichage sur une seule ligne. Sans horloge.
  • Capacité de la minuterie : 20 h
  • Résolution : 1 min
  • Précision : 0,01%
  • Affichage : LCD de 0,75 po de hauteur, lisible à 20 pi de distance
  • Alarme : 1 minute, mise sous silence automatique ou manuelle
  • Dimensions : 1,3 × 5,1 × 8,9 cm (0,5 × 2 × 3,5 po) (L x l x H)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Minuteur portatif / de paillasse
Plage de durée 20 heures à 1 min.
Alarms Sonore / visuelle
Précision 0,0001
Résolution 1 min.
Affichage LCD
Type de batterie Oxyde d’argent
Hauteur (impériale) de l’écran 0,37 in
Hauteur (métrique) de l’écran 0,93 cm
Poids (impériale) 2 oz
Poids (métrique) 56,66 g
Comprend Clip et face arrière aimantée, pile AAA 3 ans ; boîtier en plastique ABS
Certifications/Conformité NIST