Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre See-Thru™ Traceable™ à gros chiffres
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Réinitialisation automatique min / max quotidienne
- Plage de température : -13,0° à +158,0 °F ou -25,0 °F° jusqu'à +70,0 °C
- Résolution : 0,1°
- Précision: ±1 °C
- Dimensions : 3,5 x 4,25 x 0,75 in (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
- Poids : 8 oz. (0,2 kg)
Certifications
Certificat Traceable™ numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Dimensions (L x l x H) | 4,25 x 3,5 x 0,75 in. (10,8 x 8,9 x 1,9cm) |
| Dimensions de l’écran | 1,25 in (3,1 cm) H |
| À utiliser avec (application) | Utilisation en extérieur, dans les réserves, hottes d’aspiration, laboratoires, salles blanches, réfrigérateurs et zones d’installation |
| Hauteur (impériale) | 0,75 in |
| Hauteur (métrique) | 1,9cm |
| Comprend | Ruban adhésif de montage, Velcro™ , pile AAA |
| Longueur (métrique) | 108 mm |
| Matériau | Plastique |
| Résolution | 0,1°C |
| Afficher plus |