Learn More
Fisherbrand™ Horloge / thermomètre / humidimètre Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Pile AA et vis pour montage mural
Gardez la trace de l’heure, de la température et de l’humidité actuelles en une seule fois grâce à l’horloge / thermomètre / humidimètre Fisher Scientific™ Traceable™. L’unité murale à piles est dotée d’un cadran de 9,75 po.
- Affichage du temps à la seconde avec une précision de 0,01 % du cristal de quartz
- Température : -20° à +55°C (-4° à +131°F)
- Humidité relative : 0 à 100 %
Certifications
Un certificat individuel Traceable17025 ISO™ avec numéro de série est fourni pour indiquer la traçabilité de l’instrument (pour le temps uniquement) conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
| Type | Thermomètre horloge / humidité |
| Taux d’humidité | 0 à 100% |
| Résolution | 0,02 |
| Précision | ± 5% |
| Plage de températures (métrique) | –20°C à +55°C |
| Précision de la température | plusmn;1,5 °C |
| Plage de températures (impériale) | 10° à 130°F |
| Résolution de la température | 2°F |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Poids (métrique) | 0,453kg |
| Afficher plus |