Learn More
Fisherbrand™ Stylo conductimètre / TDS-mètre Traceable™
Product Code. 11724226 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type d’affichage Unit Size
11724226 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11724226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    71.03€ / 1 pièces
    Économisez 36.97€
    34% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
Conductimètre / TDS-mètre étanche facile à utiliser conçu pour les analyses de routine et le contrôle de la qualité. Allumez, insérez et lisez simultanément le résultat et la température.
  • Boîtier en plastique ABS solide, résistant aux produits chimiques et étanche
  • Chiffres de l’écran LCD de 0,5 po, faciles à lire
  • Le double affichage montre les mesures et la température
  • Le bouton HOLD fige les mesures à l’écran
  • Les touches fléchées permettent un réglage rapide des normes d’étalonnage
  • Enregistre les données d’étalonnage même lorsque l’unité est éteinte
  • La sonde à réponse instantanée et la thermistance à semi-conducteurs fournissent des mesures précises
  • La compensation de la température permet de référencer automatiquement les mesures selon la norme internationale de 25°C ; l’utilisateur peut définir un coefficient de température programmable
  • Dimensions : 6,5 x 1,4 x 1,25 in. (16,5 x 3,56 x 3,18cm)
  • Poids : 63,8g (2,25 oz)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Répond aux exigences CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO et aux réglementations régionales / nationales.
Specifications
Comprend Pile
Measurement Modes Conductivité, TDS, TDS
Gamme (conductivité) 0 μS à 1 999 μS
Compensation thermique 20°C à 25°C
Gamme (TDS) 0 à 1999 μS
Résolution (TDS) 1μ ppm
Précision (TDS) ± 1 % FS + 1 chiffre
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0.5°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Indice IP Aucun
Poids (impériale) 2.25 oz
Garantie 1 ans
Matériau ABS
Types de capteur TDS
Type Stylo conductivité/TDS
Longueur (métrique) 16.5 cm
Largeur (impériale) 1.4 in
Largeur (métrique) 3.56 cm
Hauteur (impériale) 6.5 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm