Learn More
Fisherbrand™ Stylo salinomètre Traceable™
Code produit 11734226 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11734226 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11734226
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Salinomètre étanche aux éclaboussures, facile à utiliser, conçu pour les analyses de routine et le contrôle de la qualité. Allumez, insérez et lisez simultanément le résultat et la température.
  • Boîtier en plastique ABS solide, résistant aux produits chimiques et étanche
  • Chiffres de l’écran LCD de 0,5 po, faciles à lire
  • Le double affichage montre les mesures et la température
  • Le bouton HOLD fige les mesures à l’écran
  • Les touches fléchées permettent un réglage rapide des normes d’étalonnage
  • Enregistre les données d’étalonnage même lorsque l’unité est éteinte
  • La sonde à réponse instantanée et la thermistance à semi-conducteurs fournissent des mesures précises
  • La compensation de la température permet de référencer automatiquement les mesures selon la norme internationale de 25°C ; l’utilisateur peut définir un coefficient de température programmable
  • Dimensions : 6,5 x 1,4 x 1,25 in. (16,5 x 3,56 x 3,18cm)
  • Poids : 63,8g (2,25 oz)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Répond aux exigences CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO et aux réglementations régionales / nationales.
Spécification
Comprend Pile
Measurement Modes Salinité
Compensation thermique 25°C
Gamme (salinité) 0,00 à 10,00 ppt, 10,1 à 70,0 ppt
Résolution (salinité) 0.01 ppt
Précision (salinité) ± 1.0% de la pleine échelle
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0.5°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Indice IP Aucun
Poids (impériale) 2.25 oz
Garantie 3 ans
Matériau ABS
Types de capteur Salinité
Type Stylo de salinité
Longueur (métrique) 16.5 cm
Largeur (impériale) 1.4 in
Largeur (métrique) 3.56 cm
Hauteur (impériale) 6.5 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm