Learn More
Fisherbrand™ Stylo conductimètre Traceable™
Code produit 11714226 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points d’étalonnage:
5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Points d’étalonnage Conditionnement
11714226 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11714226
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conductimètre étanche facile à utiliser conçu pour les analyses de routine et le contrôle de la qualité. Allumez, insérez et lisez simultanément le résultat et la température.
  • Boîtier en plastique ABS étanche
  • Chiffres de l’écran LCD de 0,5 po, faciles à lire
  • Le double affichage montre les mesures et la température
  • Le bouton HOLD fige les mesures à l’écran
  • Les touches fléchées permettent un réglage rapide des normes d’étalonnage
  • Enregistre les données d’étalonnage même lorsque l’unité est éteinte
  • La sonde à réponse instantanée et la thermistance à semi-conducteurs fournissent des mesures précises
  • La compensation de la température permet de référencer automatiquement les mesures selon la norme internationale de 25°C ; l’utilisateur peut définir un coefficient de température programmable
  • Dimensions : 6,5 x 1,4 x 1,25 in (16,5 x 3,56 x 3,18cm)
  • Poids : 63,8g (2,25 oz)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
Répond aux exigences CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO et aux réglementations régionales / nationales.
Spécification
Comprend Pile
Précision (conductivité) ± 1 % FS + 1 chiffre
Measurement Modes Conductivité
Constante de cellule 0.1, 1.0, 10 cm - 1
Points d’étalonnage 5
Gamme (conductivité) 0 à 1999 μS
Compensation thermique 20°C et 25°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ±0.5°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité ISO 17025, NIST
Indice IP Aucun
Poids (impériale) 2.25 oz
Garantie 3 ans
Matériau ABS
Types de capteur Conductivité
Type Stylo de conductivité
Longueur (métrique) 16,5 cm
Largeur (impériale) 1.4 in
Largeur (métrique) 3,56 cm
Hauteur (impériale) 6.5 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm