Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre minuteur à rebours Traceable™
Code produit 11785863 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 min 59 s à 1 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
11785863 99 min 59 s à 1 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11785863
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Face arrière aimantée, support béquille pliable, pince de fixation à ressort, orifice pour cordon, pile, horloge et mémoire
Minuteur de paillasse à un canal pratique.
  • Capacité du chronométrage : Compte à rebours à partir 100 min ; Compte jusqu’à 60 min.
  • Précision : 0,01%
  • Résolution : 1 s
  • Affichage : LCD de 0,375 po de hauteur
  • Fonction à Thru-zero
  • Clavier complet (0 à 9 touches)
  • Alarme : Une minute, mise sous silence automatique ou manuelle
  • Lame de fixation à ressort, orifice à utiliser avec un cordon, une horloge et une mémoire
  • Dimensions : 5,71 x 6,35 x 1,27cm (2,25 x 2,5 x 0,5 po.)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Minuteur portatif / de paillasse
Plage de durée 99 min 59 s à 1 s
Alarms 1 min.
Précision 0,01%
Affichage LCD
Type de batterie D357 / 357A
Dimensions (L x l x H) 2,25 x 2,5 x 0,5 in. (5,71 x 6,35 x 1,27cm)
Longueur (impériale) 2,25 in
Longueur (métrique) 5,71cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6,35cm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,37 in
Hauteur (métrique) 1,27cm
Hauteur (métrique) de l’écran 0,93cm
Poids (impériale) 1,5 oz.
Poids (métrique) 42,52 g
Comprend Face arrière aimantée, support béquille pliable, pince de fixation à ressort, orifice pour cordon, pile à l’oxyde d’argent, horloge et mémoire, boîtier en plastique ABS
Certifications/Conformité NIST