Includes
Chronomètre, cordon
Chronométrage précis Traceable pour les tests enzymatiques, les mesures de viscosité, les études sur les animaux et tous les tests de laboratoire chronométrés.Le chronomètre décimal Fisherbrand Traceable est robuste avec un boîtier en plastique ABS étanche qui empêche l’humidité, la poussière et les vapeurs rencontrées dans les environnements difficiles de laboratoire, d’usine ou de terrain.
Conçu pour les scientifiques des laboratoires industriels, éducatifs, hospitaliers et gouvernementaux qui insistent sur les instruments les plus fins. Conçu pour une facilité d’utilisation, une précision et une fiabilité accrues.
- La conception en cristal de quartz est précise à 0,0005 % est plus de 100 fois plus précise que les autres chronomètres
- Les quatre formats / résolution de chronométrage du chronomètre décimal sont : h / min / s ; 1/100 s ; 1/1000 min ; 1/100 000 h
- Les valeurs maximales sont 19,999999 heures, 1199.999 minutes, 71999.99 secondes ou 19 h / 59 min / 59 s / 99 centièmes
- Les fonctions du chronomètre comprennent une action unique, une temporisation, un intervalle cumulé, un temps fractionné cumulé et une répétition continue du chronométrage
- L’affichage triple indique les temps fractionnés cumulés, les intervalles cumulés et la durée de fonctionnement
- 500 mémoires rappelables affichent le laboratoire et la durée de fractionnement et de fonctionnement
- La fonction de mémoire affiche également le temps intermédiaire le plus court, le plus lent et moyen
- L’unité affiche l’heure du jour, la date, le jour de la semaine et comporte une alarme d’heure
- Les fonctions supplémentaires incluent l’alarme de compte à rebours, l’alarme de compte à rebours et de compte progressif, la répétition du compte à rebours, la stimulation et les fonctions de course
- La plage de chronométrage est de 19 heures, 59 minutes, 59 secondes et 99 centièmes
- Précision : 0,0005 %
- Taille : 6,4 x 7,6 x 1,9 cm (2,5 x 3 x 0,75 po)
- Poids : 2,5 oz.
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chronomètre numérique |
| Plage de durée | 20 h |
| Alarms | Audible |
| Précision | 5e-06 |
| Résolution | 0,01 s |
| Affichage | LCD |
| Type de batterie | Pile à l’oxyde d’argent, 4 ans |
| Dimensions (L x l x H) | 2,5 x 3 x 0,75 po (6,35 x 7,62 x 1,9cm) |
| Longueur (impériale) | 2,5 in |
| Longueur (métrique) | 6,35cm |
| Afficher plus |