Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre / thermomètre numérique Traceable™
Code produit 11794196 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du coffret:
Plastique ABS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du coffret Conditionnement
11794196 Plastique ABS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11794196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    303.00€ / 1 pièces
    Économisez 76.00€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'anémomètre/thermomètre numérique Traceable™ mesure la vitesse du vent extérieur, la vitesse/température de l'air dans les hottes et le léger mouvement de gaz dans les conduits.
  • Affiche la température de l'air mesuré ; plage de 32° à 140°F et 0° à 60°C avec une résolution de 0,1°F ou °C
  • Conçu pour une utilisation intensive en laboratoire, en usine et sur le terrain avec facilité et précision
  • L'instrument dispose de quatre plages prédéfinies : 0,4 à 30 mps avec une résolution de 0,1 mps ; 1,4 à 108 km/h avec une résolution de 0,1 km/h ; 80 à 5 910 fpm avec une résolution de 10 fpm ; et 0,8 à 53,3 nœuds avec une résolution de 0,1 nœuds
  • La précision de l'anémomètre est de +/- 2 % plus 1 chiffre, la précision de la température est de +/- 1°C
  • La palette à roulement à billes de précision à faible friction tourne librement à basse et haute vitesse ; la lecture est mise à jour instantanément
  • Le commutateur HOLD « gèle » l'affichage pour capturer et enregistrer les lectures.
  • Le boîtier ABS robuste est résistant aux produits chimiques et aux chocs, et est doté d'un support de table rabattable pratique pour une surveillance facile
  • L'écran LCD extra-large mesure 0,75 po de haut (1,9 cm) ; peut être lu à partir de 15 pieds (4,6 m)
Certifications
Un certificat de traçabilité numéroté individuellement est fourni par un laboratoire d'étalonnage ISO 17025 accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité aux normes fournies par le NIST (National Institute of Standards and Technology).
Specifications
Type Thermomètre / anémomètre numérique économique
Précision ± 2%
Matériau du coffret Plastique ABS
Type de gaz Air
Certifications/Conformité Certificat traçable, numéroté en série, provenant d’un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 accrédité par A2LA™ . Il indique la traçabilité aux + normes fournies par le NIST™ .
Dimensions (L x l) 6,25 x 3 po (15,9 x 7,6 cm)
Affichage LCD
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 31.75 mm
Longueur (impériale) 6,25 in
Longueur (métrique) 15,9cm
Largeur (métrique) 7,6cm
Température (impériale) 32°F à 140°F
Température (métrique) 0° à 60°C
Poids (impériale) 200 ml (16 oz)
Poids (métrique) 454 g
Largeur (impériale) 3 in
Comprend Pile alcaline 9 V, certificat NIST Traceable™ et instructions