Learn More
Fisherbrand™ Baromètre numérique Traceable™
Code produit 15557603 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Accuracy (Barometer):
± 4 mbar (0,12 po Hg)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Accuracy (Barometer) Conditionnement
15557603 ± 4 mbar (0,12 po Hg) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557603
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Montage mural, support béquille pliable et batteries
Instrument parfait pour les usines et les laboratoires afin de surveiller la pression barométrique, la température, l’humidité relative, les tendances de pression barométrique et l’heure. Le baromètre Fisherbrand Traceable Digital Barometer est idéal pour une utilisation dans les environnements où il est nécessaire de surveiller les conditions des paramètres de l’air ambiant.
  • L’écran LCD sur quatre lignes affiche en continu et en simultané la pression barométrique, la température, l’humidité relative, la tendance de pression barométrique et l’heure
  • Réglage de l’altitude : -100 à 2 500 mètres
  • Les mesures MIN / MAX de la pression barométrique, de la température et de l’humidité relative sont enregistrées toutes les heures pour les 24 dernières heures et sont accessibles sur simple pression d’un bouton
  • La tendance de la pression barométrique présente un graphique à barres des relevés actuels et passés (1/3/6/12 et 24 heures)
  • La sortie ordinateur permet de connecter l’unité à l’aide du logiciel de système d’acquisition de données (vendu séparément, référence 14-650-120) pour capturer les mesures de manière permanente
Spécifications
  • Plage de pression barométrique : 500 à 1 030 mbar
  • Résolution de pression barométrique : 1mbar
  • Précision de pression barométrique : ±4 mbar
  • Plage de températures : 0°C à 55°C (de 32°F à 131°F)
  • Résolution de la température : 0,1°
  • Précision de la température : ±0,4°C
  • Plage d’humidité relative : 5 à 95 %
  • Résolution d’humidité relative : 1 % HR
  • Précision de l’humidité relative : ±3 % HR entre 5 et 75 %, sinon ±5 % HR
  • Dimensions : 10 x 7,6 x 2,5 cm (4 x 3 x 1 in)
  • Poids : 198g (7 oz)
Certifications
Un certificat Traceable™ NIST numéroté individuellement est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025 agréé par A2LA afin de garantir la précision.
Spécification
Accuracy (Barometer) ± 4 mbar (0,12 po Hg)
Taux d’humidité 0 à 95%
Resolution (Humidity) 1% HR
Resolution (Temperature) 0,1°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 55°C
Plage 500 à 1030 mbar (14.77 à 30.41 inHg)
Résolution 1 mbar
Plage de températures (impériale) 32°F à 131°F
Précision (température) ±0,4°°C
Précision (humidité relative) ±3 % HR entre 5 et 75 %, sinon ±5 % HR
Compensation d’élévation (métrique) 100 à 2500 m
Comprend Certificat Traceable, montage mural, support béquille pliable et batteries
Certifications/Conformité Un certificat Traceable™ NIST numéroté individuellement est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2005 agréé par A2LA afin de garantir la précision.
Type de produit Baromètre numérique
Poids (métrique) 198 g
Poids (impériale) 7 oz