Learn More
Fisherbrand™ Pieds à coulisse en fibre de carbone numériques Traceable™
Code produit 11787105 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (impériale):
1 oz
2 oz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (impériale) Conditionnement
11787105 2 oz 1 pièce
11777105 1 oz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11787105
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Basculez aisément entre des mesures en pouces et en millimètres
Pour mesurer le diamètre extérieur ou intérieur. Conception ergonomique Aucune lubrification n’est nécessaire sur la barre coulissante ultra-lisse.
  • Grand affichage LCD : 0,3 po de hauteur
  • En fibre de carbone composite solide
  • Résultats supérieurs ou inférieurs à ceux obtenus sans calculs
  • Le bouton de remise à zéro réinitialise instantanément l’unité depuis n’importe quelle position
  • Fonctionne grâce à la pile fournie pendant 10 000 heures
  • Résolution : 0.01 po et 0,1 mm
  • Précision : ±0,01 po et ±0,2 mm
Version 4 po
  • Plage : 0 à 4 po (0 à 100 mm)
  • Dimensions : 7 × 2,5 po
  • Poids : 1 oz
Version 6 po
  • Plage : 0 à 6 po (0 à 150 mm)
  • Dimensions : 9,5 × 3 po
  • Poids : 2 oz
Compliance
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par notre laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Traçabilité conforme NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Spécification
Type de produit Calibre d’épaisseur, numérique
À utiliser avec (application) Mesure des diamètres externe et interne
Poids (impériale) 2 oz
Poids (métrique) 0,57 kg
Matériau Fibre de carbone