Learn More
Fisherbrand™ Humidimètre / thermomètre numérique Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Support en plastique ; Pile AA
Idéal pour la surveillance continue des laboratoires, espaces de stockage et zones d’installation. Le thermomètre / hygromètre numérique Fisher Scientific™ Traceable™ affiche les relevés d’humidité et de température en un coup d’œil sur une LED de 0,5 po (1,2 cm). Accrochez-le au mur ou utilisez un support en plastique inclus ; logé dans un boîtier en ABS robuste.
- Affiche 25 à 95 % HR avec une précision de ± 2 % à mi-portée et ± 4 % aux extrémités de la portée ; la résolution est de 1 % HR
- Affiche les températures de 0°C à 50°C et de 32°F à 122°F avec une résolution de 0,1°
- Précision de la température : ± 1,0°C de 0°C à 40°C (± 2°C autrement) ; ± 1,8°F de 32°F à 104°F (± 3,6°F autrement)
- Ajustement non nécessaire
Order Info
Mesure 0,87 l x 3,5 L x 5 in h (2 x 9 x 13 cm). Poids net : 6 onces (170 g)
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Spécification
| Type | Thermomètre / hygromètre numérique |
| Précision | plusmn;2 à plusmn;4 % |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Comprend | Support en plastique, pile AA |
| Précision de la température | ±1°C |
| Type d’affichage | LED |
| Dimensions (L x l x H) | 0,87 x 3,5 x 5 po (2 x 9 x 13 cm) |
| Hauteur (impériale) | 5 in |
| Hauteur (métrique) | 13 cm |
| Afficher plus |