Learn More
Fisherbrand™ Compte-tours numériques Traceable™, pour des mesures avec et sans contact
Code produit 11714276 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0,1 à 99,999 tr/min
1 à 99 999 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11714276 0,1 à 99,999 tr/min 1 pièce
11724276 1 à 99 999 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11714276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Le modèle de mesures avec et sans contact est fourni avec quatre piles alcalines AA de 1,5 V, un boîtier ABS robuste, des languettes réfléchissantes auto-adhésives, une lumière interne, un cône et deux roues (pour mesurer les vitesses), et une mallette de transport
  • Le modèle de mesures sans contact est fourni avec quatre piles alcalines AA de 1,5 V, un boîtier ABS robuste, des languettes réfléchissantes auto-adhésives, une lumière interne et une mallette de transport
Affichage voyant de 0,5 po de haut. Le compte-tours numérique Traceable Fisherbrand mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance allant jusqu’à 30 cm (12 po).
Affichage voyant de 0,5 po de haut.Le tachymètre numérique Fisherbrand Traceable mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance allant jusqu’à 30 cm (12 po).Écran LCD à cinq chiffres ; la fonction de mémoire vous permet de rappeler la lecture la plus élevée, la plus basse et la plus récente.Boîtier en ABS robuste.
Modèle de mesures avec et sans contact
  • Utilisez le capteur sans contact pour obtenir des indicateurs de vitesse en tr/min ; utilisez le capteur à contact pour lire directement les vitesses de surface en pieds par minute ou en mètres par minute
  • Détecte des vitesses comprises entre 0,1 et 99 999 tr/min ; la résolution est de 0,1 en-dessous de 1000 et de 1 au-dessus de 1000
  • Le capteur de contact fournit des lectures de 0,1 à 19 999 tr/min, de 0,05 à 1999,9 m/min ou 0,2 à 6560 pi/min ; précision de 0,05 % + 0,1 tr/min de 0 à 999,9 tr/min et de 0,05 % + 1 tr/min de 1000 à 99 999 tr/min
  • Dimensions : 21,5 x 6 x 4 cm (8,50 x 2,50 x 1,50 po) ; poids : 10,50 oz (298 g)
Modèle de mesures sans contact
  • Détecte des vitesses comprises entre 10 et 99 999 tr/min ; la résolution est de 0,1 en-dessous de 1000 et de 1 au-dessus de 1000
  • Mesure la vitesse d’une centrifugeuse à une distance de 5,1 à 198 cm (2 à 78 po)
  • L’unité est précise à 0,05 % de la pleine échelle
  • L’indicateur du panneau d’affichage vous avertit automatiquement lorsque la batterie est faible
  • Dimensions : 7,50 x 2,75 x 1,50 po (L x l x H) (19 x 7 x 4 cm) ; Poids : 9 oz (255 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type Tachymètre numérique
Précision 0,05 % +0,1 tr/min (de 0 à 999,9 tr/min), 0,05 % +1 tr/min (de 1 000 à 99 999 tr/min)
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 4cm
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 21,5cm
Poids (impériale) 10,5 oz.
Poids (métrique) 298 g
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6cm
Type d’affichage LCD (cinq chiffres)
Plage 0,1 à 99,999 tr/min
Résolution 0,1 (inférieur à 1 000 tr/min), 1 (supérieur à 1 000 tr/min)
À utiliser avec (application) Mesures avec et sans contact