Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique Traceable™
Code produit 11705843 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-40° à 150°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11705843 -40° à 150°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11705843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00€
    519.24€ / 1 pièces
    Économisez 118.76€
    18% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Includes
Sonde en acier inox ; pile alcaline 9 V ; boîtier en plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
La norme de laboratoire
Permet d’effectuer les mesures de routine avec des semi-solides, des liquides ou de l’air / du gaz. Les thermomètres numériques Traceable™ Fisher Scientific™ peuvent afficher les températures en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. L’écran LCD facile à lire comprend une mémoire Min. / Max. Plages de températures sélectionnables à l’aide d’un interrupteur : entre -50° et +150°C et entre -58° et +302°F.
  • La sonde universelle en acier inox 316 est destinée à trois usages : les liquides, l’air/le gaz et les semi-solides.
  • Idéal pour la fabrication des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers, des systèmes de gaz, de sols, la fabrication des fours, etc.
  • L’unité lit °en C et °F et comprend une touche HOLD pour figer les données sur l’affichage pour les lectures futures
  • La touche Instant HISTORY rappelle les valeurs minimum et maximum au cours des 24 dernières heures
  • L’unité est conforme à l’échelle internationale de température ITS-90
Informations sur la commande
Commandez des sondes supplémentaires séparément ; contactez votre représentant du service clientèle. Adaptateur d’accessoires également disponible.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Profondeur (impériale) 1,26 in
Profondeur (métrique) 32 mm
Dimensions de l’écran 0,5 po (13 mm) de hauteur
À utiliser avec (application) Mesure la température dans les cuves, les systèmes gazeux, les réactifs, les solutions chimiques, le sol, les bains-marie, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires et les eaux usées
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 140mm
Comprend Sonde en acier inox avec connecteur USB ; pile alcaline 9 V ; boîtier en plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
Longueur (impériale) du câble 59 po
Longueur (impériale) de sonde 6 po
Longueur (métrique) 29 cm
Longueur (métrique) du câble 150 cm
Longueur (métrique) de sonde 152.4mm
Matériau ABS
Type de sonde Acier inox avec connecteur USB
Résolution 0,0001°C
Poids (impériale) 8 oz
Poids (métrique) 226,8g
Largeur (impériale) 3,5 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 9 po
Température max. (impériale) 300°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (impériale) -40° à 300°F
Plage de températures (métrique) -40° à 150°C
Calibrated Oui
Précision ±0,05°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 89 mm