Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec capteurs courts
Code produit 11799735 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-5°C à +50°C
-50°C à +70°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +158°F
23°F à 122°F
S/O
Balance:
Échelle Celsius
Échelle Celsius, échelle Fahrenheit
Longueur (métrique):
5.7 cm
10.8 cm
102 mm
102 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Balance Longueur (métrique) Conditionnement
11799735 -50°C à +70°C -58°F à +158°F Échelle Celsius, échelle Fahrenheit 10.8 cm 1 pièce
11789755 -50°C à +70°C -58°F à +158°F Échelle Celsius, échelle Fahrenheit 102 mm 1 pièce
11709765 -50°C à +70°C S/O Échelle Celsius 102 mm 1 pièce
11759755 -5°C à +50°C 23°F à 122°F Échelle Celsius, échelle Fahrenheit 10.8 cm 1 pièce
11735843 -50°C à +70°C -58°F à +158°F Échelle Celsius, échelle Fahrenheit 5.7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11799735
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ sont idéals pour surveiller les liquides, l’air, le gaz ou les semi-solides.
Choisissez parmi des modèles offrant de nombreuses fonctionnalités, notamment la fonction MAX. / MIN. pour enregistrer les températures maximale et minimale pendant une certaine période, des alarmes sonores et visuelles ainsi que des affichages multiples des températures enregistrées.
  • Sélectionnez la température correcte à utiliser dans les bains-marie, les réfrigérateurs, les incubateurs et les cuves.
Certifications
Certificat Traceable avec numéro de série individuel délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0.31 in
Dimensions (L x l x H) 10.8 x 7 x 10.79 cm (4.25 x 2.75 x 4.25 in)
À utiliser avec (application) Pour surveiller les liquides, l’air, le gaz ou les semi-solides dans les cuves, congélateurs, bains-marie, incubateurs et réfrigérateurs
Comprend Capteur, pile alcaline AAA, support béquille pliable, support de montage mural, aimant et ruban de montage Velcro™
Longueur (impériale) du câble 10 pieds
Longueur (impériale) de sonde 0.75 in
Longueur (métrique) 10.8 cm
Longueur (métrique) du câble 305 cm
Longueur (métrique) de sonde 1.9 cm
Matériau Plastique
Résolution 1°C
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113.3 g
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
Précision ±1°C
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 7 cm
Balance Échelle Celsius, échelle Fahrenheit