Learn More
Fisherbrand™ Luxmètre à double affichage Traceable™
Code produit 11784266 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
11784266 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11784266
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le grand écran LCD affiche des mesures distinctes pour les lux et les pieds-bougies en chiffres 1,375 po. H, plus une source sélectionnée (lumière du jour, tungstène, fluorescent ou mercure).
Trois plages
  • Mesure le lux de 0 à 1999, 2000 à 19 990 et 20 000 à 50 000 (avec des résolutions allant de 1 à 100 lux)
  • Mesure les pieds-bougies de 0 à 199,9, 200 à 1999 et 2000 à 5000 (avec des résolutions allant de 0,1à 10 pieds-bougies)
  • La précision est± 4,5 % de la mesure pleine échelle
Caractéristiques
  • Points de référence zéro pour la lumière du jour, le tungstène, le fluorescent et le mercure ; peut indiquer un pourcentage de différentiel par rapport à un point de référence
  • La photodiode et le filtre de correction des couleurs fournissent des mesures à correction de couleur et de cosinus
  • Accès par bouton-poussoir à la valeur la plus élevée, la plus basse et la moyenne des mesures
  • Le bouton HOLD gèle l’affichage pour saisir une mesure
  • Système d’acquisition de données en option (11-661-22) ou système d’enregistrement de données (06-662-72 ) requis pour transférer les valeurs vers l’ordinateur
Informations sur la commande
Dimensions : 7 x 3 x 1,5 po (L x l x H) (17,8 x 7,6 x 3,8 cm); Poids net : 9,5 oz (269 g); Adaptateur Easy-Use™ 115 V (11-661-23), système d’acquisition de données (11-661-22 ) et système d’enregistrement de données (06-662-72) disponibles en tant qu’accessoires
Certifications
Comprend un certificat ISO 17025 numéroté individuellement en série pour indiquer la traçabilité d’un instrument conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type Luxmètre
Précision (bougie par pied) plusmn;4,5 % de la mesure à pleine échelle
Précision (lux) plusmn;4,5 % de la mesure à pleine échelle
Certifications/Conformité Comprend un certificat ISO 17025 numéroté individuellement en série pour indiquer la traçabilité d’un instrument conformément aux normes établies par le NIST™.
Hauteur (métrique) 3,2cm
Comprend Cellule photoélectrique de diamètre 5,1 cm (2 po.), câble 1 m (40 po.), pile alcaline 9 V, sortie RS-232-C pour la connexion à un ordinateur ou un enregistreur de données compatible IBM™.
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,78cm
Modèle Affichage double
Plage (bougie par pied) 0 à 199,9, 200 à 1999 et 2000 à 5000
Gamme (lux) 0 à 1999, 2000 à 19 990 et 20 000 à 50 000
Résolution (bougie par pied) 0,1 à 10 pieds-bougies
Résolution (lux) 1 à 100 lux
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7,62cm
Affichage LCD