Learn More
Fisherbrand™ Luxmètre à deux plages Traceable™
Code produit 11774266 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
11774266 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11774266
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesure les valeurs en lux et pieds-bougies à une fréquence d’échantillonnage de 0,4 seconde. La fréquence de mise à jour de l’affichage peut se régler sur 1 ou 2 secondes.
  • Mesures des valeurs lux : trois plages de 0 à 1999, 2000 à 19 990 et 20 000 à 50 000 lux ; résolution de 1 à 100 lux ; précision de ±5 % plus deux chiffres
  • Mesures des valeurs pieds-bougies : trois plages de 0 à 199,9 ; 200 à 1999 et 2000 à 5000 pieds-bougies ; résolution de 0,1 à 10 pieds-bougies ; précision ±5 % plus deux chiffres
  • Accès par bouton-poussoir à la valeur la plus élevée, la plus basse et la moyenne des mesures enregistrées
  • La fonction DATA HOLD (Mise en attente) “bloque” l’affichage tandis que la sortie analogique permet de saisir les mesures par un enregistreur
  • La photodiode et le filtre de correction des couleurs fournissent des mesures à correction de couleur et de cosinus
Informations sur la commande
Dimensions : 6,5 x 3 x 1,5 po (L x l x H) (16,5 x 7,6 x 3,8 cm). Poids net : 10 oz (283 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type Luxmètre
Précision (bougie par pied) plusmn;5 % plus deux chiffres
Précision (lux) plusmn;5 % plus deux chiffres
Certifications/Conformité Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Hauteur (métrique) 3,8cm
Comprend Photocellule de 5,1 cm de diamètre (2 po), câble 1 m (40 po), pile alcaline 9 V et sortie pour enregistreur
Longueur (impériale) 6,5 in
Longueur (métrique) 16,5cm
Modèle Deux plages
Plage (bougie par pied) 0 à 199,9 ; 200 à 1999 et 2000 à 5000 ft-c
Gamme (lux) 0 à 1999, 2000 à 19 990 et 20 000 à 50 000 lux
Résolution (bougie par pied) 0,1 à 10 ft-c
Résolution (lux) 1 à 100 lux
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7,62cm
Affichage LCD