Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre à gamme étendue Traceable™
Code produit 11784216 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Points d’étalonnage:
5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Points d’étalonnage Conditionnement
11784216 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11784216
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Fourni avec sonde, piles et mallette de transport rigide
Idéal pour contrôler la pureté de l’eau de distillateurs, de déioniseurs et d’osmose inverse, tester le rinçage de verrerie de laboratoire, mesurer les solides dissous totaux et fabriquer des solutions.
  • Portatif
  • Construction en platine et en verre
  • Compensation automatique de la température
  • Sélectionne automatiquement la plage appropriée et affiche facilement la réponse exacte
  • 100 % compatible avec toutes les exigences de l’analyse d’accréditation
  • Dimensions : 2,75 x 6,75 x 1,13 po ; Poids : 6,5 oz.
Idéal pour l’analyse de l’eau
  • Il vous suffit d’allumer, d’insérer la sonde et de lire simultanément le résultat et la température ; idéal pour les analyses de routine et le contrôle de la qualité
  • Grâce à l’élimination de la technique de l’opérateur, tous les membres du laboratoire peuvent faire état de relevés identiques
  • Un boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques assure une longue durée de vie dans les environnements de laboratoire intensifs ou les environnements difficiles
  • Grand écran LCD de 0,5 po facile à lire
  • Le bouton HOLD fige la mesure à l’écran
Réponses précises en cinq secondes
  • Permet une plage automatique ou cinq plages uniques sélectionnées par l’utilisateur
  • Précision : ±1% de la pleine échelle + 1 chiffre
  • Large plage de températures : 0° à 80°C (32° à 176°F) avec une résolution de 0,1° et une précision de 0,6°C
  • Le double écran rétroéclairé affiche simultanément la réponse et la température
  • La mémoire stocke jusqu’à cinq paramètres d’étalonnage uniques, un dans chaque gamme
  • Les touches fléchées permettent un étalonnage rapide selon les normes de solution
  • Toutes les données d’étalonnage sont enregistrées même lorsque l’appareil est éteint 
La sonde époxy à réponse instantanée contient des électrodes en platine pour des mesures précises
  • La thermistance à l’état solide (pour la compensation automatique/manuelle de la température) permet de référencer toutes les mesures à la norme internationale de 25°C
  • Compensation automatique (2 % par °C) de la température ou réglage du coefficient de température de 0,000 à 10,000 % par °C
  • La fonction de désactivation de la compensation de la température répond à l’exigence de l’USP-NF (Pharmacopée américaine, formule nationale, 645 Mesure de la conductivité)
  • Le facteur K peut être réglé pour correspondre à chaque sonde
  • Le facteur des solides dissous totaux est réglable de 0,4 à 1
Applications
Mesure la conductivité dans l’analyse de l’eau, la biologie, la chromatographie, l’alimentation, l’électronique, les produits laitiers et le rinçage des cartes PC
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA, indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Comprend Fourni avec sonde, piles et mallette de transport rigide
Précision (conductivité) ± 1 % FS + 1 chiffre
Measurement Modes Conductivité
Points d’étalonnage 5
Gamme (conductivité) 0 à 19,99 μS
Gamme (TDS) 0 à 999 ppm
Plage de températures (métrique) 0°C à 80°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) 0,6°C
Type d’affichage LCD
Certifications/Conformité Certificat Traceable numéroté individuellement en série, délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST
Indice IP Aucun
Poids (métrique) 184,27g
Type de sonde Sonde époxy
Types de capteur Conductivité
Type Conductimètre
Longueur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 17,45cm
Hauteur (impériale) 1,13 in
Hauteur (métrique) 2,8 cm