Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Flip-Stick™
Code produit 11709735 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
±0,3°C
±1°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision unitSize
11709735 ±0,3°C 1 pièce
11719735 ±1°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11709735
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La conception de déploiement à usages multiples permet de prendre des mesures de sonde dans n’importe quelle position
Le thermomètre Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ avec conception de déploiement permet de prendre des mesures de sonde dans n’importe quelle position.
  • Avec interrupteur °F/°C
  • Sonde en acier inox
  • Anti-choc et anti-chute jusqu’à 5 pi
  • Mesure de température max / min sur n’importe quelle période
  • La grande plage de températures couvre la plupart des mesures de routine
  • Positionne la sonde à n’importe quel angle
  • Protège la sonde en position pliée
  • 0,75 po L’écran est facile à lire
  • Lecture rapide actualisée toutes les secondes
  • Le bouton HOLD bloque l’affichage pour mesurer la température
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA indicating traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology).
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 11 x 0,6 po (28 x 1,5 cm)
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires, gaz, échantillons, réactifs, bains-marie et semi-solides
Comprend Sonde en acier inoxydable
Longueur (impériale) de sonde 4,5 in
Longueur (métrique) 280 mm
Longueur (métrique) de sonde 11,4cm
Matériau Plastic
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 2,4 oz.
Poids (métrique) 68 g
Largeur (impériale) 0,6 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 11 in
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +572°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +300°C
Calibrated Oui
Précision ±0,3°C
Affichage Digital
Largeur (métrique) 1,5 cm