Learn More
Fisherbrand™ Horloge d’humidité / thermomètre futuriste Traceable™
Code produit 11709815 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;37° à 47°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique)
11709815 minus;37° à 47°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11709815
Includes
Boîtier résistant aux chocs ABS, pile AA, support mural et vis
L’horloge à la pointe de la technologie affiche des cadrans et des affichages lisibles et précis dans un boîtier à profil bas
L’horloge d’humidité / thermomètre futuriste Fisher Scientific™ Traceable™ affiche des cadrans et des affichages lisibles et précis dans un boîtier à profil bas. Le triple affichage indique une synchronisation précise du cristal de quartz avec une précision de 0,01 %.
  • Affiche le temps, la température et l’humidité
  • Lisible à 20 pi (6,1 M)
  • Mesure les températures de -37° à °C avec une précision de ± 1,5°C et une humidité relative de 8 à 92 % avec une précision de ± 5 %
  • Orange vif, balayage d’une seconde main
Informations sur la commande
  • Dimensions : 1 po x 11 po x 12,5 po (2,5 x 28 x 31,8 cm) (profondeur x largeur x hauteur)
  • Diamètre du cadran d’horloge : 9 po (22,9 cm)
  • Diamètres de cadran de température et d’humidité : 3 po (7,6 cm)
  • Poids : 1 lb (0,45 kg)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensions (L x l x H) 1 x 11 x 12,5 po (2,54 x 28 x 31,8 cm)
Hauteur (impériale) 12,5 in
Hauteur (métrique) 31,8 cm
Comprend Boîtier résistant aux chocs ABS, pile AA, support mural et vis
Longueur (métrique) 25,4mm
Matériau Plastic
Résolution 1 s
Poids (impériale) 16 oz
Poids (métrique) 453 g
Largeur (impériale) 11 po
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 1 po
Température max. (impériale) 116°F
Température max. (métrique) 47°C
Température (impériale) min. minus; 34°F
Température min. (métrique) minus; 37°C
Plage de températures (impériale) minus;34° à 116°F
Plage de températures (métrique) minus;37° à 47°C
Calibrated Oui
Type de batterie AA
Précision ±2°C
Affichage Digital
Largeur (métrique) 28 cm