Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Giant-Digit Traceable™
Code produit 11765863 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 min 59 s
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée
11765863 99 min 59 s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11765863
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support béquille pour utilisation sur paillasse, face arrière aimantée, pile
L’affichage numérique offre une visibilité claire à 40 pieds de distance.
Lisez les chiffres de très grande taille depuis n’importe où dans le laboratoire
  • Jusqu’à 99 minutes, 59 secondes
  • Réglable jusqu’à une seconde, avec une résolution d’une seconde
  • Précision du chronométrage : 0,01%
  • Compte à rebours et alarmes sur un seul canal pour une plus grande facilité d’utilisation
  • L’utilisation intuitive à trois boutons élimine les instructions de lecture
Informations sur la commande
Dimensions : 8,5 x 7,6 x 1,3 cm (3,3 x 3 x 0,5 po) (L x H x l) ; Poids : 2,75 oz (78 g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Minuteur de paillasse
Plage de durée 99 min 59 s
Alarms Audible
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 3,3 x 0,5 x 3 po (8,5 x 1,3 x 7,6 cm)
Longueur (impériale) 3,3 in
Longueur (métrique) 8,5 cm
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 1,3 cm
Hauteur (impériale) 3 po
Hauteur (métrique) 7,6 cm
Poids (impériale) 2,75 oz.
Poids (métrique) 78 g
Comprend Support béquille pour utilisation sur paillasse, face arrière aimantée, pile
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST