Learn More
Fisherbrand™ Baromètre numérique portatif Traceable™
Code produit 11724206 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Baromètre, cordon, deux piles boutons, boîtier antichoc, pile
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11724206 Baromètre, cordon, deux piles boutons, boîtier antichoc, pile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11724206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    265.42€ / 1 pièces
    Économisez 47.58€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gardez une trace de votre environnement et de votre temps avec ce baromètre portatif multifonctionnel. Le baromètre numérique portatif Fisherbrand Traceable mesure et affiche numériquement la température, l’altitude et la pression barométrique.
Gardez une trace de votre environnement et de votre temps avec ce baromètre portatif multifonctionnel. Le baromètre numérique portatif Fisher Scientific™ Traceable™ mesure et affiche numériquement la température, l’altitude et la pression barométrique.
  • Chronomètre/horloge
  • La tendance de la pression barométrique affiche la lecture actuelle et les précédentes 2, 4, 6, 8, 10, 12 heures dans un format de graphique à barres
  • Mémoire minimale/maximale des altitudes atteintes pendant toute période
  • Certifications
    Traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™. Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA.
    Spécification
    Accuracy (Barometer) ± 8 mbar (0,2363 po Hg)
    Resolution (Temperature) 0,1°C
    Plage de températures (métrique) −10 à 60°C
    Plage de températures (impériale) 14 °F à 140 °F
    Comprend Baromètre, cordon, deux piles boutons, boîtier antichoc, pile
    Type de produit Baromètre numérique portatif