Learn More
Fisherbrand™ Minuteries portatives Traceable™ avec attaches pour porte-clés
Code produit 11755873 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
100 h à 1 sec.
19 heures 59 min
20 heures à 1 min.
Précision:
0.01 %
5e-005
Alarms:
1 min.
20 s
Dimensions (L x l x H):
0,25 x 1 x 1,75 po (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
0,25 x 1 x 1,75 po
3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 in)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Précision Alarms Dimensions (L x l x H) unitSize
11755873 100 h à 1 sec. 5e-005 1 min. 0,25 x 1 x 1,75 po (0,63 x 2,54 x 0,63 cm) 1 pièce
11749805 19 heures 59 min 0.01 % 20 s 0,25 x 1 x 1,75 po 1 pièce
11769805 20 heures à 1 min. 0.01 % 1 min. 3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11755873
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Pour les applications générales de mesure du temps.
Les minuteurs portatifs Fisher Scientific™ Traceable™ dotés d’un clip porte-clés sont adaptés aux applications de minuterie générales. Un canal, compte à rebours / comptage progressif ; une ligne d’affichage.
  • Boîtier en plastique ABS robuste
  • Traçables conformément aux normes établies par le NIST™
  • Précision : 0.01 %
  • Mode de mesure des temps morts (n° de catalogue 06-662, 06-662-25 et -11)
  • Le modèle portant le n° de catalogue 06-662-11 permet de choisir entre une horloge au format 12 h (AM / PM) ou 24 h.
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Specifications
Type de produit Minuteur portatif
Plage de durée 100 h à 1 sec.
Alarms 1 min.
Précision 5e-005
Résolution 1 min.
Affichage LCD
Type de batterie Oxyde d’argent
Dimensions (L x l x H) 0,25 x 1 x 1,75 po (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
Longueur (impériale) 0,25 in
Longueur (métrique) 0,63 cm
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 2,54 cm
Hauteur (impériale) 1,75 in
Hauteur (impériale) de l’écran 0,25 in
Hauteur (métrique) 0,63 cm
Hauteur (métrique) de l’écran 0,63 cm
Poids (impériale) 0,5 oz.
Poids (métrique) 14,17 g
Comprend Pile, boîtier en plastique ABS
À utiliser avec (application) Pour des applications de minuterie à usage général