Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour réfrigérateur Traceable™ haute précision
Code produit 11715853 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
1 sonde flacon
2 sondes standards
Deux sondes flacons
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Conditionnement
11715853 1 sonde flacon 1 pièce
11725853 Deux sondes flacons 1 pièce
11735853 2 sondes standards -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11715853
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le thermomètre pour réfrigérateur peut surveiller deux zones différentes simultanément. Permet de surveiller les températures dans un réfrigérateur et un congélateur en même temps ou à deux endroits possédant des réfrigérateurs.
Le thermomètre pour réfrigérateur peut surveiller deux zones différentes simultanément. Permet de surveiller les températures dans un réfrigérateur et un congélateur en même temps ou à deux endroits possédant des réfrigérateurs. Le thermomètre pour réfrigérateur Fisher Scientific™ Traceable™ haute précision possède une alarme qui fournit deux LED visuels et deux alertes audio et affiche l’heure et la date exactes des alarmes du double thermomètre.
  • Triple affichage indiquant les températures minimale, maximale et réelle
  • Mesure min / max surveillée pour n’importe quelle période ; affiche l’heure et la date exactes lorsque la température minimale et maximale s’est produite
  • Programmable par incréments de 0,01°
  • Les signaux d’alarme sont continuellement émis même si la température revient à la plage de non-alarme
  • Le micro-câble de 10 pieds permet aux portes du réfrigérateur de se fermer
  • Plage de températures : De -50 à +70°C (de -58 à +158°F)
  • Résolution : 0,01° ; Précision : ± 0,3°C
  • Affiche l’heure / la date exacte lorsque la lecture min / max s’est produite et l’heure / la date lorsque l’alarme s’est déclenchée
  • L’alarme à deux canaux est programmable par incréments de 0,1° et retentit en continu lorsque la température dépasse / tombe en dessous des points de consigne
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques résistant aux chocs est de 2,75 × 4,25 × 0,75 po
  • Poids : 141,74g (5 oz)
Informations sur la commande
Disponible avec sonde flacon ou sonde standard. Sonde flacon scellée dans 1 flacon de dia. x 2,5 po avec du glycol non toxique. La sonde standard est résistante aux produits chimiques et étanche ; mesure 0,18 dia. x 0,75 po.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,18 in
Diamètre (métrique) de la sonde 4.57 mm
Dimensions (L x l x H) 4,5 x 2,75 x 4,25 po (11,4 x 7 x 10,79 cm)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans un réfrigérateur et un congélateur en même temps ou à deux endroits possédant des réfrigérateurs
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 10,79 cm
Comprend Boîtier en plastique ABS offrant une grande résistance aux chocs et aux produits chimiques, support pour paillasse, bandes Velcro et barrettes magnétiques, support de montage mural, deux piles, une sonde pour flacon
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (impériale) de sonde 0,7 in
Longueur (métrique) 114 mm
Longueur (métrique) du câble 304,8 cm
Longueur (métrique) de sonde 1,9 cm
Matériau Plastique ABS
Type de sonde 1 sonde flacon
Résolution 0,01°C
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 140 g
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 4,5 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateurs, Congélateurs
Précision ±0,3°C
Affichage LED
Largeur (métrique) 6,9 cm