Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de haute précision Traceable™
Code produit 11731445 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Sonde en acier inox, certificat Traceable et deux piles AA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11731445 Sonde en acier inox, certificat Traceable et deux piles AA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11731445
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fournit les mesures exactes requises pour les exigences critiques, les contrôles de qualité et les mesures de routine
Fournit les mesures exactes requises pour les exigences critiques, les contrôles de qualité et les mesures de routine. Le thermomètre de haute précision Fisher Scientific Traceable™ enregistre l’heure et la date pour les mesures minimum / maximum et les alarmes minimales / maximales.
  • Disponible avec une sonde ou deux sondes
  • Surveille simultanément l’entrée et la sortie
  • Alarmes visuelles et sonores, minimales et maximales, réglables
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,12 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.05 mm
Dimensions (L x l x H) 9 x 2,75 x 4,25 po (22,86 x 6,98 x 10,79cm)
À utiliser avec (application) Mesure des températures dans les bains-marie, les cuves, les systèmes de gaz, les réactifs, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires, les eaux usées
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 10,79cm
Comprend Sonde en acier inox, certificat Traceable et deux piles AA
Longueur (impériale) du câble 60 po
Longueur (impériale) de sonde 6,25 in
Longueur (métrique) 226mm
Longueur (métrique) du câble 152,4cm
Longueur (métrique) de sonde 15,24cm
Matériau Plastic
Résolution 0,01°C
Poids (impériale) 5 oz
Poids (métrique) 141,7g
Largeur (impériale) 2,75 in
Type de produit Thermomètre Traceable
Longueur (impériale) 9 po
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
Type de batterie AA
Précision ±0,3°C
Affichage LED
Largeur (métrique) 6,98 cm