Learn More
Fisherbrand™ Anémomètre/thermomètres à fil chaud Traceable™
Code produit 11714206 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du coffret:
Plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du coffret
11714206 Plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11714206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    548.02€ / 1 pièces
    Économisez 106.98€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour les salles blanches et les tests environnementaux
Les anémomètres / thermomètres à fil chaud Traceable™ Fisher Scientific™ sont idéaux pour les salles blanches et les tests environnementaux. La thermistance miniature à bille de verre offre une plus grande précision pour les basses vitesses d’air. Élimine les erreurs de friction causées par les hélices des anémomètres traditionnels.
  • La précision est de ± 1 % de pleine échelle plus 1 chiffre
  • L’affichage de la température en °C ou °F est réglable par l’utilisateur ; plage de températures de 0° à 50°C (32° à 122°F) avec une résolution de 0,1 ° C ou °F et une précision de ± 0,8° C (1,5°F)
  • Le port série RS-232 permets de connecter l’appareil de mesure à n’importe quel ordinateur compatible IBM™ ou enregistreur de données
  • Les informations peuvent être importées dans une base de données existante et, avec le système complémentaire d’acquisition des données, capturées, affichées sur le moniteur et stockées†
  • La fonction mémoire rappelle la mesure la plus élevée et la plus basse, et le bouton HOLD (pause) gèle l’affichage pour une lecture ultérieure
  • Mesure la vitesse de l’air dans cinq plages : 0,2 à 20 mi/s avec une résolution de 0,1 mi/s
  • 0,7 à 72 kph avec une résolution de 0,1 kph
  • 40 à 3940 pi/min avec une résolution de 1 pi/min
  • 0,5 à 44,7 mi/h avec une résolution de 0,1 mi/h
  • 0,4 à 38,8 nœuds avec une résolution de 0,1 nœud
Informations sur la commande
L’unité mesure 7 x 3 x1,25 po (17,8 x 7,6 x 3,2 cm) (L x l x H) ; pèse 9,50 oz (269 g). Les accessoires disponibles incluent le système d’enregistrement de données DAS-4 (06-662-72) et le système d’acquisition de données DAS-3 (11-661-22).
†L’unité est équipée d’un programme d’échantillonnage qui vous permet de stocker 100mesures ; le système complet d’acquisition de données DAS-3™ ou d’enregistrement de données DAS-4™ est requis pour transférer ces mesures vers un fichier informatique
Spécification
Type Anémomètre/thermomètre à fil chaud
Précision ± 1%
Matériau du coffret Plastique
Type de gaz Air
Certifications/Conformité Un certificat Traceable™ numéroté individuellement est fourni avec chaque unité. Il indique la traçabilité des mesures aux unités SI par l’intermédiaire du NIST ou d’autres instituts nationaux de mesure reconnus (INM) qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle du CIPM. L’unité est fournie avec une sonde à doubles thermistances, un câble de 40 po, un certificat Traceable™, 6 piles AAA et une sortie pour ordinateur. Les dimensions sont de 7 x 3 x 1-1/4 pouces et le poids est de 9-1/2 onces.
Dimensions (L x l x H) 7 X 3 x 1,25 po (17,8 x 7,6 x 3,2 cm)
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3,2cm
Longueur (impériale) 7 po
Longueur (métrique) 17,8cm
Largeur (métrique) 7,6cm
Température (impériale) 32°F à 122°F
Température (métrique) 0°C à 50°C
Poids (impériale) 9,5 oz.
Poids (métrique) 269 g
Largeur (impériale) 3 po