Learn More
Fisherbrand™ Humidimètre Traceable™
Code produit 11597443 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–18°C à +93°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11597443 –18°C à +93°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11597443
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Câble de 0,91 m (3 pi) et pile 9 V pour un fonctionnement continu pendant 100 heures.
Mémorise les mesures maximum et minimum enregistrées durant la période sélectionnée
L’humidimètre Fisher Scientific™ Traceable™ conserve les mesures supérieure et inférieure enregistrées sur la période sélectionnée. Les résultats s’affichent sur un écran LCD de 1,12 po.
  • Mesure l’humidité relative de 10 à 95 %, avec une résolution de 0,1 % et une précision de ±2 % (en milieu de plage), ±4 % (en bouts de plage)
  • Lit les températures de -18° à +50°C avec une résolution de 0,1°C et une précision de ±1°C (de 0° à 40°C) et ±2°C (en bouts de plage)
  • Temps de réponse : < 10 secondes
  • Sortie d’ordinateur série RS-232-C
  • Sonde miniature
  • Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Compliance
Conforme aux exigences fédérales de la norme CLIA 493.1207.
Spécification
Type Humidimètre
Taux d’humidité 10 à 95 %
Résolution 0,001
Précision ±2 à ±4 %
Plage de températures (métrique) –18°C à +93°C
Précision de la température plusmn; 1°C
Type d’affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Mémoire Fonction mémoire permettant de rappeler deux mesures
Capteurs Film polymère
Plage de températures (impériale) 0° à 199,9°F
Résolution de la température 0,1°F
Dimensions (L x l x H) 7,12 x 2,75 x 1,25 po. (18 x 7 x 3 cm)
Longueur (impériale) 7,12 in
Longueur (impériale) du câble 3 pieds
Longueur (impériale) de sonde 8,5 in
Longueur (métrique) 18 cm
Longueur (métrique) du câble 91,44cm
Longueur (métrique) de sonde 21,5cm
Largeur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 7 cm
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3 cm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,66 in
Diamètre (métrique) de la sonde 1,67cm
Poids (impériale) 10,75 oz.
Poids (métrique) 0,304kg
À utiliser avec (application) Mémorise les mesures maximum et minimum enregistrées durant la période sélectionnée
Comprend Câble de 0,91 m (3 ft) et pile 9 V pour un fonctionnement continu pendant 100 heures
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST