Learn More
Fisherbrand™ Appareil de mesure / enregistreur de température / humidité Traceable™
Code produit 11754186 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–20°C à +60°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique)
11754186 –20°C à +60°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11754186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    289.68€ / 1 pièces
    Économisez 44.32€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pile alcaline 9 V et mallette de transport
Idéal pour surveiller les conditions dans les chambres, les salles blanches, les installations de transformation des aliments, les laboratoires scientifiques et autres zones sensibles à l’humidité
Cet appareil manuel robuste est entièrement portatif. L’appareil de mesure/enregistreur de température / humidité Fisher Scientific™ Traceable™ est idéal pour surveiller les conditions dans les chambres, les salles blanches, les installations de transformation des aliments, les laboratoires scientifiques et autres zones sensibles à l’humidité.
  • La lecture numérique permet de lire instantanément l’humidité relative et la température en °F ou °C (réglable par l’utilisateur)
  • Le jack de sortie émet un signal 1 mV par 1 % HR ou 1° qui peut être utilisé avec un enregistreur graphique, un enregistreur à bandes ou un ordinateur qui capte les signaux en mV
  • Le capteur de capacité à film mince de précision rafraîchit l’écran LCD 2,5 fois par seconde
  • L’affichage à quatre chiffres (0,5 in de haut) peut être lu à une distance de 10 pi (3 m)
  • Le bouton DATA HOLD gèle l’affichage pour capturer une mesure
  • La plage d’humidité va de 10 à 95 % HR (précision ±2,5 % HR en milieu de gamme, 5 % HR ailleurs)
  • Les mesures de température vont de -20° à +60°C (-4° à +140°F) avec une précision de ±1°C
  • La résolution de l’humidité est de 0,1 % ; 0,1 ° pour la température
  • Mesure 1 x 2,5 x 10,5 po (L x l x H) (2,5 x 6,4 x 26,7 cm)
  • Pèse 7 oz (198 g)
  • Alimentation à pile. La pile 9 V remplaçable alimente l’unité pendant un an d’utilisation intermittente ou 100 heures de mesures continues
  • Fourni avec une pile alcaline 9 V et une mallette de transport
Compliance
Un certificat ISO 17025 Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST)
Spécification
Type Appareil de mesure / enregistreur de température / humidité
Taux d’humidité 10 à 95 %
Résolution 0,001
Précision ±2,5 à ±5 %
Plage de températures (métrique) –20°C à +60°C
Précision de la température plusmn; 1°C
Type d’affichage LCD
Mémoire La mémoire capture 99 points de données
Capteurs Film fin de précision
Plage de températures (impériale) -4° à plus;140°F
Résolution de la température 0,1°F
Dimensions (L x l x H) 2,5 x 1 x 10,5 po. (6,35 x 2,54 x 26,7 cm)
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 6,35cm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 2,54cm
Hauteur (impériale) 10,5 in
Hauteur (métrique) 26,7cm
Poids (impériale) 200 ml (7 oz)
Poids (métrique) 0,198kg
À utiliser avec (application) Idéal pour surveiller les conditions dans les chambres, les salles blanches, les installations de transformation des aliments, les laboratoires scientifiques et autres zones sensibles à l’humidité
Comprend Pile alcaline 9 V et mallette de transport
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST