Learn More
Fisherbrand™ Stylo pour mesure de la température / de l’humidité Traceable™ avec mémoire
Code produit 11749835 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0°C à 50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11749835 0°C à 50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11749835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    71.04€ / 1 pièces
    Économisez 74.96€
    51% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Batterie de 1,5 V pour un contrôle continu always on pendant six mois
Idéal pour la surveillance de l’humidité relative dans les laboratoires et les usines
Idéal pour la surveillance de l’humidité relative dans les laboratoires et les usines. Le stylo pour mesure de la température / de l’humidité Traceable™ Fisher Scientific™ affiche de manière continue et simultanée l’humidité relative et la température (en degrés Celsius et Fahrenheit) avec une fonction de mémoire permettant de rappeler deux mesures. Le clip de poche pratique facilite le transport.
  • Plage d’humidité relative : 25 à 98 % avec une résolution de 1 %, Précision de ±3,5 % (milieu de gamme) à ±5,5 % (hors milieu de gamme)
  • Plage de températures : 0,0° à 50,0°C (32,0° à 122,0°F) avec une résolution de 0,1° et une précision de ±1°C (±1,8°F)
  • La mémoire affiche les résultats les plus élevés et les plus bas obtenus pendant la nuit ou pendant toute période donnée
  • L’écran (0,75 po de hauteur) peut être lu en un coup d’œil, affiche les changements en moins de 30 secondes et est mis à jour toutes les secondes
  • En plastique ABS résistant aux chocs et aux produits chimiques
Informations sur la commande
Dimensions : 0,5 x 6,62 x 1,25 po (1,2 x 17 x 3,2 cm) (L x l x h). Poids net : 1,75 oz (50 g)
Certifications
Un certificat est délivré pour indiquer la traçabilité de l’instrument conformément aux normes établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST™). Étalonnage conforme ISO™ 17025 agréé par A2LA™.
Spécification
Type Stylo thermomètre / humidimètre
Taux d’humidité 20 à 95 %
Résolution 0,01
Précision ±3,5 à ±5,5 %
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Précision de la température ± 1°C
Type d’affichage LCD
Matériau Plastique ABS
Mémoire Fonction mémoire permettant de rappeler deux mesures
Capteurs Semi-conducteurs
Plage de températures (impériale) 32° à 122°F
Résolution de la température 0,1°F
Dimensions (L x l x H) 0,5 x 6,62 x 1,25 po. (1,2 x 17 x 3 cm)
Longueur (impériale) 0,5 in
Longueur (métrique) 1,2cm
Largeur (impériale) 6,62 in
Largeur (métrique) 17 cm
Hauteur (impériale) 1,25 in
Hauteur (métrique) 3 cm
Poids (impériale) 1,75 oz.
Poids (métrique) 0,05kg
À utiliser avec (application) Affiche de manière continue et simultanée l’humidité relative et la température (en degrés Celsius et Fahrenheit) avec une fonction de mémoire permettant de rappeler deux mesures ; le clip de poche pratique facilite le transport
Comprend Fourni avec une pile AAA
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST