Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre infrarouge laser circulaire Traceable avec étalonnage de type K ; rapport 12:1
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Doté de deux visées lasers pour plus de précision.
- Obtenez des mesures précises et fiables grâce à l’étalonnage NIST Traceable inclus
- Gamme IR : -76 à 1022°F et -60 à 550°C.
- La résolution est de 0,1°, la précision est ±de 2 % ou 2°C + 2 %
- L’émissivité réglable peut être réglée de 0,1 à 1,00 par incréments de 0,01
- Le champ de vision est 12:1
- Gamme de type k : -83 à 2 552°F et -64 à 1 400°C.
- MIN/MAX, moyenne, température actuelle avec : valeur d’émissivité, mémoire maximale, mémoire minimale, différentiel, moyenne (pondérée dans le temps), alarme haute température, alarme basse température et température de la sonde °, F/°C.
- Les lasers à points circulaires indiquent le diamètre de la zone à mesurer, pour une meilleure approximation de votre cible
- Des alarmes sonores hautes et basses, réglables par l’utilisateur, signalent des conditions hors plage.
- L’affichage du rétroéclairage permet de le visualiser dans des conditions de faible luminosité
- Taille : 7 x 3,75 x 2 po ; poids : 9 oz.
- Garantie 1 an
Le thermomètre IR est doté de lasers à points circulaires qui indiquent le diamètre extérieur de la surface mesurée pour des mesures optimales.
Informations sur la commande
Dimensions : 7 x 3,75 x 2 po (17,8 x 9,5 x 5 cm). Poids : 9 oz. (0,2kg)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Dimensions (L x l x H) | 2 x 3,75 x 7 po (5 x 95 x 178 mm) |
| Émissivité | 0,1 à 1 par étape de 0,01 |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires, sciences de la vie, produits pharmaceutiques, produits pétroliers, salles blanches, électronique et sur le terrain |
| Hauteur (impériale) | 7 in |
| Hauteur (métrique) | 178 mm |
| Comprend | Capteur chemisé de type K et deux piles alcalines AAA |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de sonde | Thermocouple de type K |
| Résolution | 0,1°C |
| Show More |