Includes
Batterie 9 V
La conception unique permet de prendre des mesures d’une seule main de type pointer-acquérir.Le pistolet thermomètre IR Fisher Scientific™ Traceable™ réalise des mesures instantanées de la température de toutes les surfaces en moins d’une seconde.
- Le faisceau laser permet de viser précisément la surface cible
- Le champ de vision est 50:1 (exemple : lit une zone de la taille de 6 pouces à 25 pieds de distance)
- Comprend le rétroéclairage, la mémorisation de mesure (bloque la lecture de l’affichage), le laser, l’indicateur de batterie faible et les boutons °C/°F
- 15-077-970 comprend également une mémoire min / max, des mesures moyennes et des alarmes haute / basse
- Plage de températures : -50° à +1000°C/-58° à +1832°F
- Résolution de 0,1° à 200°, 1° précision supérieure à 200° ; ±1,5 % + 2°C
Informations sur la commande
Dimensions : 9 x 4 x 2,25 po (22,9 x 10,2 x 5,7 cm); Poids : 10 oz
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Émissivité | 0,1 à 1 par étape de 0,01 |
| À utiliser avec (application) | Préparation des aliments, produits pharmaceutiques, utilisation sur le terrain, contrôles électroniques et sécuritaires |
| Comprend | Batterie 9 V |
| Résolution | 0,1 à 200, 1 jusqu’à 200°C |
| Poids (impériale) | 10 oz |
| Poids (métrique) | 0,283kg |
| Type de produit | Thermomètre à infrarouge |
| Température max. (impériale) | 1832°F |
| Température max. (métrique) | 1000°C |
| Afficher plus |