Learn More
Fisherbrand™ Pistolet thermomètre IR Traceable™
Code produit p-3119764 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Émissivité:
0,1 à 1 par étape de 0,01
0,95 fixe
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Émissivité unitSize
11779785 0,95 fixe 1 pièce
11789785 0,1 à 1 par étape de 0,01 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11779785
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Batterie 9 V
Prend des mesures instantanées, de moins d’une seconde, de la température de toute surface
La conception unique permet de prendre des mesures d’une seule main de type pointer-acquérir.Le pistolet thermomètre IR Fisher Scientific™ Traceable™ réalise des mesures instantanées de la température de toutes les surfaces en moins d’une seconde.
  • Sa conception unique permet de procéder aux relevés à l’aide d’un fonctionnement de type “pointer-acquérir” à une seule main.
  • Le faisceau laser permet de viser précisément la surface cible
  • Le champ de vision est 50:1 (exemple : lit une zone de la taille de 6 pouces à 25 pieds de distance)
  • Comprend le rétroéclairage, la mémorisation de mesure (bloque la lecture de l’affichage), le laser, l’indicateur de batterie faible et les boutons °C/°F
  • 15-077-970 comprend également une mémoire min / max, des mesures moyennes et des alarmes haute / basse
  • Plage de températures : -50° à +1000°C/-58° à +1832°F
  • Résolution de 0,1° à 200°, 1° précision supérieure à 200° ; ±1,5 % + 2°C
Informations sur la commande
Dimensions : 9 x 4 x 2,25 po (22,9 x 10,2 x 5,7 cm); Poids : 10 oz
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Émissivité 0,95 fixe
À utiliser avec (application) Préparation des aliments, produits pharmaceutiques, utilisation sur le terrain, contrôles électroniques et sécuritaires
Comprend Batterie 9 V
Résolution 0,1 à 200, 1 jusqu’à 200°C
Poids (impériale) 10 oz
Poids (métrique) 0,283kg
Type de produit Infrared Thermometer
Température max. (impériale) 1832°F
Température max. (métrique) 1000°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +1000°C
Calibrated Oui
Type de batterie 9V Alkaline
Précision ±1,5%
Affichage Digital
Largeur (métrique) 10 cm