Includes
Batteries
Facile à utiliser : il suffit de pointer un échantillon et de faire un relevé qui prendra moins d’une seconde. Le thermomètre IR avec pistolet Traceable™ Fisher Scientific™ indique instantanément les degrés Fahrenheit et Celsius de toutes les surfaces, y compris des surfaces solides, semi-solides et liquides.
- Les mesures non invasives et sans contact sont idéales pour la préparation de denrées alimentaires, les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les salles blanches, l’électronique et une utilisation sur le terrain.
- Le connecteur thermocouple peut être utilisé pour le relevé de tous les thermocouples de type K.
- Les fonctionnalités minimal / maximal permettent de visualiser les relevés les plus hauts et les plus bas à tout moment.
- Affiche la moyenne de tous les relevés effectués et la différence entre deux relevés.
- Des alarmes sonores hautes et basses, réglables par l’utilisateur, signalent des conditions hors plage.
- La fonction “HOLD” (Mise en attente) bloque l’affichage sur le relevé en cours.
- Le rétroéclairage permet de voir les valeurs dans des conditions de faible éclairage. Indicateur de batterie faible.
- La mémorisation permet d’enregistrer des températures prises individuellement.
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ ; il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 17025, NIST |
| Dimensions (L x l x H) | 18 x 7 x 3,8 cm |
| Émissivité | 0,1 à 1 par étape de 0,01 |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires, sciences de la vie, produits pharmaceutiques, produits pétroliers, salles blanches, électronique et sur le terrain |
| Comprend | Batteries |
| Type de sonde | Thermocouple de type K |
| Résolution | 0,1°C |
| Poids (impériale) | 6 oz |
| Poids (métrique) | 0,2kg |
| Type de produit | Type K Infrared Thermometer |
| Afficher plus |